분자량
antigen ~250 kDa
종 반응성
rat, human, mouse
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.0 mg/mL
기술
dot blot: 0.1-0.2 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over-expressing human dysferlin and 1-2 mg/mL using A10 cells.
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using methanol-acetone fixed frozen sections of mouse skeletal muscle.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated C2C12 myoblasts.
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DYSF(8291)
mouse ... Dysf(26903)
rat ... Dysf(312492)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.