SAB4200024
Anti-Notch 1 antibody, Rat monoclonal
clone ICN 5B5, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Anti-TAN1, hN1, neurogenic locus notch homolog protein 1, Anti-Translocation-associated notch protein, Monoclonal Anti-Notch 1 antibody produced in rat
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
ICN 5B5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~120 kDa
종 반응성
human
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.0 mg/mL
기술
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human Jurkat cells and developing with a sensitive film
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NOTCH1(4851)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200024-200UL | 4061837724817 |
SAB4200024-25UL | 4061837724824 |