주요 문서
SAB1412477
Sigma-Aldrich
ANTI-SMO antibody produced in mouse
clone 4E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Gx, SMO, SMOH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4E9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 40.37 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SMO(6608)
면역원
SMO (NP_005622.1, 653 a.a. ~ 787 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NLWLVEAEISPELQKRLGRKKKRRKRKKEVCPLAPPPELHPPAPAPSTIPRLPQLPRQKCLVAAGAWGAGDSCRQGAWTLVSNPFCPEPSPPQDPFLPSAPAPVAWAHGRRQGLGPIHSRTNLMDTELMDADSDF
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tingting Li et al.
Annals of surgical oncology, 21(13), 4164-4173 (2014-07-16)
Smoothened, frizzled family receptor (SMO) is an important component of the hedgehog signaling pathway, which has been implicated in various human carcinomas. However, clinical, molecular, and prognostic associations of SMO expression in colorectal cancer remain unclear. Using a database of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1412477-100UG4061829664909