주요 문서
SAB1409918
Sigma-Aldrich
Anti-RRP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
D21S2056E, NNP-1, NOP52, RRP1A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 52.8 kDa
종 반응성
human
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RRP1(8568)
일반 설명
The protein encoded by this gene is the putative homolog of the yeast ribosomal RNA processing protein RRP1. The encoded protein is involved in the late stages of nucleologenesis at the end of mitosis, and may be required for the generation of 28S rRNA. (provided by RefSeq)
면역원
RRP1 (NP_003674.1, 1 a.a. ~ 461 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVSRVQLPPEIQLAQRLAGNEQVTRDRAVRKLRKYIVARTQRAAGGFTHDELLKVWKGLFYCMWMQDKPLLQEELGRTISQLVHAFQTTEAQHLFLQAFWQTMNREWTGIDRLRLDKFYMLMRMVLNESLKVLKMQGWEERQIEELLELLMTEILHPSSQAPNGVKSHFIEIFLEELTKVGAEELTADQNLKFIDPFCRIAARTKDSLVLNNITRGIFETIVEQAPLAIEDLLNELDTQDEEVASDSDESSEGGERGDALSQKRSEKPPAGSICRAEPEAGEEQAGDDRDSGGPVLQFDYEAVANRLFEMASRQSTPSQNRKRLYKVIRKLQDLAGGIFPEDEIPEKACRRLLEGRRQKKTKKQKRLLRLQQERGKGEKEPPSPGMERKRSRRRGVGADPEARAEAGEQPGTAERALLRDQPRGRGQRGARQRRRTPRPLTSARAKAANVQEPEKKKKRRE
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1409918-50UG4061831459401