분자량
antigen 11.7 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PROK1(84432)
일반 설명
Endocrine gland-derived vascular endothelial growth factor (EG-VEGF) induces proliferation, migration, and fenestration in capillary endothelial cells derived from endocrine glands. Its expression is induced by hypoxia and is restricted to the steroidogenic glands (ovary, testis, adrenal, and placenta). Its expression is often complementary to the expression of VEGF (MIM 192240), suggesting that these molecules function in a coordinated manner.[supplied by OMIM
면역원
PROK1 (AAH25399.1, 1 a.a. ~ 105 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRGATRVSIMLLLVTVSDCAVITGACERDVQCGAGTCCAISLWLRGLRMCTPLGREGEECHPGSHKIPFFRKRKHHTCPCLPNLLCSRFPDGRYRCSMDLKNINF
Sequence
MRGATRVSIMLLLVTVSDCAVITGACERDVQCGAGTCCAISLWLRGLRMCTPLGREGEECHPGSHKIPFFRKRKHHTCPCLPNLLCSRFPDGRYRCSMDLKNINF
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.