클론
1F1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~31.61 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IL11(3589)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of the gp130 family of cytokines. These cytokines drive the assembly of multisubunit receptor complexes, all of which contain at least one molecule of the transmembrane signaling receptor IL6ST (gp130). This cytokine is shown to stimulate the T-cell-dependent development of immunoglobulin-producing B cells. It is also found to support the proliferation of hematopoietic stem cells and megakaryocyte progenitor cells. (provided by RefSeq)
면역원
IL11 (NP_000632.1, 25 a.a. ~ 74 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PPGPPRVSPDPRAELDSTVLLTRSLLADTRQLAAQLRDKFPADGDHNLDS
Sequence
PPGPPRVSPDPRAELDSTVLLTRSLLADTRQLAAQLRDKFPADGDHNLDS
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.