주요 문서
SAB1402607
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SAR1A antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
SAR1, SARA1, Sara, masra2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3G5, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~47.89 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SAR1A(56681)
면역원
SAR1A (AAH03658, 1 a.a. ~ 198 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSFIFEWIYNGFSSVLQFLGLYKKSGKLVFLGLDNAGKTTLLHMLKDDRLGQHVPTLHPTSEELTIAGMTFTTFDLGGHEQARRVWKNYLPAINGIVFLVDCADHSRLVESKVELNALMTDETISNVPILILGNKIDRTDAISEEKLREIFGLYGQTTGKGNVTLKELNARPMEVFMCSVLKRQGYGEGFRWLSQYID
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
Ilka Wilhelmi et al.
Nature communications, 7, 12347-12347 (2016-08-06)
The transport of secretory proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi depends on COPII-coated vesicles. While the basic principles of the COPII machinery have been identified, it remains largely unknown how COPII transport is regulated to accommodate tissue-