Key Documents
SAB1402008
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPL10L antibody produced in mouse
clone 1E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ27353
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1E9, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RPL10L(140801)
관련 카테고리
일반 설명
This gene encodes a protein sharing sequence similarity with ribosomal protein L10. It is not currently known whether the encoded protein is a functional ribosomal protein or whether it has evolved a function that is independent of the ribosome. This gene is intronless. (provided by RefSeq)
면역원
RPL10L (NP_542784.1, 115 a.a. ~ 214 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRGAFGKPQGTVARVHIGQVIMSIRTKLQNEEHVIEALRRAKFKFPGRQKIHISKKWGFTKFNADEFEDMVAKKCLIPDGCGVKYVPSHGPLDKWRVLHS
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable