클론
3A3, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SRP68(6730)
일반 설명
The signal recognition particle (SRP) is a ribonucleoprotein complex that transports secreted and membrane proteins to the endoplasmic reticulum for processing. The complex includes a 7S RNA and six protein subunits. This gene encodes the 68kDa component of the SRP. Alternatively spliced transcript variants have been identified, but their biological validity has not been determined. Three related pseudogenes are located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. (provided by RefSeq)
면역원
SRP68 (NP_055045.2, 531 a.a. ~ 627 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AILDANDAHQTETSSSQVKDNKPLVERFETFCLDPSLVTKQANLVHFPPGFQPIPCKPLFFDLALNHVAFPPLEDKLEQKTKSGLTGYIKGIFGFRS
Sequence
AILDANDAHQTETSSSQVKDNKPLVERFETFCLDPSLVTKQANLVHFPPGFQPIPCKPLFFDLALNHVAFPPLEDKLEQKTKSGLTGYIKGIFGFRS
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.