Key Documents
SAB1300489
Sigma-Aldrich
Anti-ADCK2 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-AarF domain containing kinase 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human
기술
indirect ELISA: 1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ADCK2(90956)
일반 설명
ADCK2 is member of the AarF domain containing kinase family.
면역원
ADCK2 (NP_443085, 45-81)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the central region of human ADCK2.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable