주요 문서
S9320
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINB13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Headpin, Anti-Hurpin (HaCaT UV-repressible serpin), Anti-Protease Inhibitor 13 (PI13), Anti-Serine (or Cysteine) Protease Inhibitor, Clade B (Ovalbumin), Member 13
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~44 kDa by calculation
종 반응성
human
기술
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
면역원
peptide corresponding to the human SERPINB13 protein (amino acids 310-324).
물리적 형태
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)