Key Documents
S6644
Sigma-Aldrich
Sigma lab markers
Fine tip, blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103032
NACRES:
NB.35
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Writes on cold, wet surfaces. Quick-drying. Alcohol based permanent marker removed by alcohol.