Key Documents
RF45645P-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-64-5-PCR, non aerosol tight, to hold, 64 x 0.2 mL PCR tubes, lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
lid
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
non aerosol tight
strip rotor
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022654209 (NA)
Eppendorf® 5427714006 (EU)
파라미터
13,543 × g max. RCF
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5430/5430R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG