주요 문서
RABSTOP1
Sigma-Aldrich
Stop Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161703
NACRES:
NA.32
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
기타 정보
Intended for use with ELISA kits.
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)