주요 문서
RAB0941
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine EGFR / Epidermal Growth Factor Receptor ELISA Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
종 반응성
human
기술
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... EGFR(1956)
일반 설명
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-EGFR.
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fredrik Jerhammar et al.
Oral oncology, 50(9), 832-839 (2014-07-06)
Targeted therapy against the epidermal growth factor receptor (EGFR) only variably represents a therapeutic advance in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). This study addresses the need of biomarkers of treatment response to the EGFR-targeting antibody cetuximab (Erbitux®). The