주요 문서
RAB0887
Sigma-Aldrich
Rat CD86 / CD86 Antigen, Isoform CRA-c ELISA Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
종 반응성
rat
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
rat ... Cd86(56822)
일반 설명
The antibody pair provided in this kit recognizes rat B7-2 / CD86.
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Anna A Tyrtyshnaia et al.
Marine drugs, 18(10) (2020-10-21)
Chronic neuropathic pain is a condition that causes both sensory disturbances and a variety of functional disorders, indicating the involvement of various brain structures in pain pathogenesis. One of the factors underlying chronic neuropathic pain is neuroinflammation, which is accompanied