종 반응성
human, rat, mouse
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
입력
sample type plasma
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 13.5 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... CARTPT(9607)
일반 설명
The CART Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting CART peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
면역원
Cocaine- and Amphetamine-responsive Transcript (CART), synthetic peptide
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.