Key Documents
RA481WO-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, for 5810/5810R, aerosol-tight, without buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
to hold 4 x MTP/flex buckets
aerosol-tight
for 5810/5810R
medium to high-capacity swing-bucket rotor
without buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638611 (NA)
Eppendorf® 5810743001 (EU)
파라미터
4,000 max. RCF (3,220 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG