주요 문서
PZ0359
Sigma-Aldrich
PF-06827443
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-((3R,4S)-3-Hydroxytetrahydro-pyran-4-yl)-5-methyl-6-(4-oxazol-4-yl-benzyl)-2,3-dihydro-isoindol-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H24N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
404.46
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
CC1=CC(CN([C@@H]2[C@@H](O)COCC2)C3=O)=C3C=C1CC4=CC=C(C5=COC=N5)C=C4
InChI
1S/C24H24N2O4/c1-15-8-19-11-26(22-6-7-29-13-23(22)27)24(28)20(19)10-18(15)9-16-2-4-17(5-3-16)21-12-30-14-25-21/h2-5,8,10,12,14,22-23,27H,6-7,9,11,13H2,1H3/t22-,23-/m0/s1
InChI key
RBMHKFVYRIRMOG-GOTSBHOMSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-06827443 is a otent, low clearance, orally bioavailable, and CNS penetrant muscarinic M1-selectivepositive allosteric modulator (PAM) with minimal agonist activity.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)