PZ0284
PF-04753299
≥98%
동의어(들):
α(R)-N-Hydroxy-α-methyl-α-(methylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-butanamide, (+)-(2R)-4-(Biphenyl-4-yl)-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, (2R)-4-Biphenyl-4-yl-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, PF 04753299, PF-4753299
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
347.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98%
양식
powder
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C(NO)[C@@](S(=O)(C)=O)(C)CCC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(17(20)19-21,24(2,22)23)13-12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,21H,12-13H2,1-2H3,(H,19,20)/t18-/m1/s1
InChI key
GDYIQUFNICPYHF-GOSISDBHSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-04753299 is a potent and selective inhibitor of LpxC (UDP-3-O-(R-3-hydroxymyristol)-N-acetylglucosamine deacetylase) that is effective in a murine of gram-negative bacteria infection model.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.