주요 문서
PZ0273
Sigma-Aldrich
PF-04531083
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-[6-Amino-5-(2-chloro-5-methoxyphenyl)-2-pyridinyl]-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, N-[6-Amino-5-(2-chloro-5-methoxyphenyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, PF 4531083
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H16ClN5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
357.79
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
Clc1c(cc(cc1)OC)c2c(nc(cc2)NC(=O)c3[n](ncc3)C)N
InChI
1S/C17H16ClN5O2/c1-23-14(7-8-20-23)17(24)22-15-6-4-11(16(19)21-15)12-9-10(25-2)3-5-13(12)18/h3-9H,1-2H3,(H3,19,21,22,24)
InChI key
ZRJGMDIPCQOGNI-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-04531083 is an orally available, potent and selective sodium channel Nav1.8 blocker. PF-04531083 was designated as a potential treatment of pain.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)