주요 문서
PZ0251
Sigma-Aldrich
PF-05180999
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-(1-Azetidinyl)-7-methyl-5-[1-methyl-5-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-4-yl]-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H17F3N8
CAS Number:
Molecular Weight:
414.39
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
생화학적/생리학적 작용
PF-05180999 is an inhibitor of cyclic nucleotide PDE2.
PF-05180999 is an inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase-2 (PDE2).
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)