주요 문서
PZ0107
Sigma-Aldrich
CP-101537
≥98% (HPLC)
동의어(들):
MN-2633, N-(1a,5a,6a)-3-Azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, PF-3339644
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.26
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1[C@@H]2CNC[C@H]12
InChI
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-11-5-7(6)8/h6-8,11H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-,7+,8+
InChI key
QIYOMZXJQAKHEK-JIGDXULJSA-N
유전자 정보
생화학적/생리학적 작용
CP-101537 is a MMP inhibitor, candidate drug for myocardial infarction therapy, and antibacterial.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable