PLA0306
Goat anti-USP7 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
HAUSP, Herpes virus-associated ubiquitin-specific protease, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, TEF1, deubiquitinating enzyme 7, ubiquitin specific protease 7 (herpes virus-associated), ubiquitin thioesterase 7, ubiquitin-specific-processing protease 7
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
goat
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
human, mouse
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_003461.1
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
goat ... USP7(7874)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable