PLA0204
Rabbit anti-cAbl Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
ABL, Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1, Abelson tyrosine-protein kinase 1, JTK7, bcr/abl, bcr/c-abl oncogene protein, c-ABL, c-ABL1, c-abl oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase, p150, proto-oncogene c-Abl, proto-oncogene tyrosine-protein kinase ABL1, receptor tyrosine kinase, v-abl, v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: 1:500- 1:2,000
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
수납 번호(accession number)
NP_005148.2
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rabbit ... cAbl(25)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.