PLA0140
Rabbit anti-Phospho KAP-1 (S824) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
E3 SUMO-protein ligase TRIM28, KAP-1, KAP1, KRAB [Kruppel-associated box domain]-associated protein 1, KRAB-associated protein 1, KRAB-interacting protein 1, KRIP-1, PPP1R157, RING finger protein 96, RNF96, TF1B, TIF1-beta, TIF1B, Tripartite motif-containing protein 28, nuclear corepressor KAP-1, protein phosphatase 1, regulatory subunit 157, transcriptional intermediary factor 1-beta
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
mouse, human
기술
immunocytochemistry: 1:200-1:1,000
immunofluorescence: 1:200-1:1,000
immunohistochemistry: 1:2000-1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_005753.1
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer824)
유전자 정보
human ... KIFAP3(22920)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable