P9648
2-Linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥97% (GC), ≥99% (TLC)
동의어(들):
PC, 1-Hexadecanoyl-2-(cis-9,12-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 2-linoleoyl-1-palmitoyl
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥97% (GC)
≥99% (TLC)
양식
solid
작용기
phospholipid
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable