결합
biotin conjugate
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
DO-1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~53 kDa
종 반응성
human
농도
~1 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using human A431
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using human A431 cell extracts
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TP53(7157)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
For extended storage, freeze in working aliquots.
Repeated freezing and thawing, or storage in “frostfree”freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilution samples should be discarded if not used within 12 hours.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.