주요 문서
P7764
Sigma-Aldrich
L-Proline t-butyl ester
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
171.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
제품명
L-Proline t-butyl ester,
분석
≥98%
Quality Level
양식
liquid
색상
clear colorless to faint yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)7-5-4-6-10-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
InChI key
XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)