material
polycarbonate (autoclavable)
특징
Holds 14 in. plates
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18982-0014
높이
37 cm (14.5 in.)
색상
natural
호환성
for use with Petri Dishes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Increase workspace and efficiently transport petri dishes with the Easyplate. The Easyplate eliminates a "balancing act" of petri dishes and enables you to transport petri dishes rapidly and orderly.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.