분자량
antigen 57 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using RIPA lysate (250-500 μg) of rat NRK cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... P4HB(5034)
mouse ... P4hb(18453)
rat ... P4hb(25506)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunoblotting
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.