주요 문서
P3871
Sigma-Aldrich
pT7-FLAG-SBP-1 Expression Vector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.84
배송 상태
dry ice
Quality Level
저장 온도
−20°C
일반 설명
Cytoplasmic expression of Met-N-terminal FLAG®, C-terminal SBP (Steptavidin Binding Peptide) dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
기타 정보
Supplied with pT7-SBP-1+BAP Control Vector.
법적 정보
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)