특징
non-bleeding: no
refill: no
pH 측정 범위
6.0-7.7, resolution: 0.3-0.4 pH unit
검출 방법
colorimetric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Non-bleeding pH color strips. Simply immerse the strip in the test solution until color development is complete. Then compare the developed color to the sequence chart on the package, and read the pH. The range covered by each type of strip is divided into graduations as given below. Each package contains 100 strips in a clear, plastic container with a snug fitting top.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.