P0081
Monoclonal Anti-PMP22 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone CF1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CMT1A, Anti-Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1A, Anti-GAS3, Anti-Growth arrest-specific 3, Anti-HNPP, Anti-Peripheral myelin protein 22
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CF1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~22 kDa
종 반응성
human, monkey
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using human spinal cord tissue sections.
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PMP22(5376)
일반 설명
면역원
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.