주요 문서
N8914
Sigma-Aldrich
NSC308848
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
5-amino-2-(2-(diethylamino)ethyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
311.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCN1C(=O)c2cccc3cc(N)cc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-20(4-2)8-9-21-17(22)14-7-5-6-12-10-13(19)11-15(16(12)14)18(21)23/h5-7,10-11H,3-4,8-9,19H2,1-2H3
InChI key
QDFFNSUDGUZZSJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
NSC308848 is a small molecular transcription factor inhibitor.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)