주요 문서
N8164
Sigma-Aldrich
NSC727447
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylic acid amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
210.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
NC(=O)c1c(N)sc2CCCCCc12
InChI
1S/C10H14N2OS/c11-9(13)8-6-4-2-1-3-5-7(6)14-10(8)12/h1-5,12H2,(H2,11,13)
InChI key
LULYZYNTDPUEKK-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
NSC727447 is an inhibitor of ribonuclease H (Rnase H) of HIV-1 and HIV-2.
NSC727447 is an inhibitor of ribonuclease H (Rnase H) of HIV-1 and HIV-2. NSC727447 has little activity against E. coli RNase H, but great selectivity over human Rnase H.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)