제품명
Nutrient Mixture F-10 Ham, With 20 mM HEPES, without sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
무균
sterile-filtered
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
pH
>7.2
성분
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: no
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
재구성
Supplement with 0.146 g/L L-glutamine.
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
보충제
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Xiukun Wang et al.
Development (Cambridge, England), 146(13) (2019-06-14)
Epigenetic regulation, including histone-to-protamine exchanges, controls spermiogenesis. However, the underlying mechanisms of this regulation are largely unknown. Here, we report that PHF7, a testis-specific PHD and RING finger domain-containing protein, is essential for histone-to-protamine exchange in mice. PHF7 is specifically