제품명
Nutrient Mixture F-10 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
무균
sterile-filtered
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
성분
sodium pyruvate: 0.11 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: no
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Supports the growth of human diploid cells, white blood cells for chromosomal analysis, primary explants of rat, rabbit and chicken tissues.
재구성
Supplement with 0.146 g/L L−glutamine
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.