N1887
Neohesperidin
≥90% (HPLC)
동의어(들):
(S)-4′-Methoxy-3′,5,7-trihydroxyflavanone-7-[2-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside], Hesperetin 7-O-neohesperidoside, NSC 31048
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
plant (orange)
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
색상
white to light brown
mp
245.3 °C ((473.5 °F ) at 1,011 hPa - OECD Test)
solubility
pyridine: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(33)23(35)25(37)27(39-10)43-26-24(36)22(34)19(9-29)42-28(26)40-12-6-14(31)20-15(32)8-17(41-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(30)5-11/h3-7,10,17,19,21-31,33-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
ARGKVCXINMKCAZ-UZRWAPQLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable