주요 문서
MTCT1411
MTC Bio Disposable Test Tubes
capacity 8 mL, polystyrene, neck (rimless)
동의어(들):
plastic tube, sample tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.15
material
neck (rimless)
polystyrene
round
무균
non-sterile
포장
bag of 10 × 300 ea
제조업체/상표
MTC Bio T1411
용량
8 mL
직경 × 길이
13 mm × 100 mm
적합성
suitable for (cell culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bulk packed, economical test tubes for high volume users. Supplied non-sterile and without caps, available in either translucent polypropylene or crystal clear polystyrene. Caps can be ordered separately.
Test Tube / Culture Tube, 13x100mm, 8mL, PS, rimless, no cap, non-sterile, 10 bags of 300 tubes, 3000/cs
특징 및 장점
  • Round Bottoms
  • Non-Sterile
  • Plug Caps Available Separately
  • Resealable Zip Bags
  • Non-Graduated
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)