주요 문서
MTCP70255S
MTC Bio ASPIR-8 Resevoir for 8-Channel Pipettes
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
동의어(들):
cryo tube box, cryo vial marker, reagent dish, reagent holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121522
NACRES:
NB.15
무균
non-sterile
포장
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
제조업체/상표
MTC Bio P7025-5S
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aspir-8 Reservoir, 8-channel only, 25ml sterile, 5/ sterile bag, 200/cs
특징 및 장점
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
법적 정보
ASPIR-8 is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)