주요 문서
BAF199230001
Bel-Art® Disposable Pestles
polypropylene, pack of 100 ea
동의어(들):
grinding and crushing equipment, plastic pestle, tool for manually grinding solid samples
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.74
material
polypropylene
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Bel-Art F19923-0001
길이
8.5 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Excellent for resuspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other materials
  • Shaped to optimally grind within 1.5ml microcentrifuge tubes
  • BAF199230000 includes 1.5ml microcentrifuge tubes of the same shape
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)