주요 문서
MTCM4015
MTC Bio Flexible Inoculating Loops
capacity 1 μL, sterile, pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea)
동의어(들):
culture needles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.15
무균
sterile
포장
pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea)
제조업체/상표
MTC Bio M4015
용량
1 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Inoculating loops, 1ul, flexible PP, 50 sterile peel bags of 20 loops, 1000/pk
특징 및 장점
  • Sterile and disposable, no flaming
  • Uniform stroking and inoculating
  • Hexagonal grip - improves control
  • Smooth loop surface - no gouging
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)