주요 문서
HS81121A
Inoculating Needle/Loops
loop volume 1 μL,
flexible
, sterile, blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122103
NACRES:
NB.51
material
blue
무균
sterile
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS81121A
루프 용적
1 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
특징 및 장점
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Constructed of flexible polypropylene
  • Sterile, 20 per zip bag with lot-to-lot traceability
  • Disposable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)