주요 문서
BR452201
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 1 μL, white, sterile; γ-irradiated
동의어(들):
Inoculation loops
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.22
material
polystyrene
white
무균
sterile; γ-irradiated
포장
pack of 1000 ea
pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
제조업체/상표
BRAND 452201
용적
1 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends. High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface. γ-ray sterilized.
특징 및 장점
  • Sterile (SAL 10-6)
  • High flexibility for agar-saving smears
  • Usable at both ends
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)