주요 문서
MTCC3175N
MTC™ Bio ClearSeal™ Microtubes screw caps
capacity 0.5 mL, non-sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea
동의어(들):
centrifuge tube, screw-cap tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
material
polypropylene
round
screw top cap
무균
non-sterile
특징
cap natural
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
MTC Bio C3175-N
용량
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw cap for 2.0mL microtube MTC3172-1000EA, natural color, non-sterile, with installed O-ring, Bag of 1000 caps.
특징 및 장점
  • leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
  • Non-graduated
  • Resealable bags of 50
  • Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
법적 정보
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)