주요 문서
CLS430917
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
2.0 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ unattached rim seal screw cap, sterile, natural, 500/cs
동의어(들):
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
material
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
설명
O-ring (no)
무균
sterile
특징
disposable
self-standing conical bottom
포장
pack of 50
case of 500
제조업체/상표
Corning 430917
파라미터
20000 × g max. RCF
캡 직경
12.7 mm
용량
2.0 mL
튜브 O.D.
10.7 mm
색상
natural
피팅
cap (screw cap)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • 2 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
  • Unattached rim seal cap
  • Withstands a maximum RCF of 20,000xg
  • Sterile
Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight, secure seal.
  • Maximum RCF is 20,000
  • No marking spot
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)