Key Documents
MTCA9004WR
MTC Bio Autoclave Bag Wire Rack Stand
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
동의어(들):
biohazard bag holder, biohazard bag lab stand
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.12
material
steel
특징
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
MTC Bio A9004-WR
일반 설명
Wire rack stand for 8.5 x 11" autoclave bags
특징 및 장점
  • sturdy steel construction
  • autoclavable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio