특징
to hold 12 x 24 in (30 x 61 cm) bag
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F13192-0001
높이
18.5 in. (480 mm)
185 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Keep bags open and securely supported on these economical, lightweight, stainless steel wire frames. Polypropylene bottom serves as a containment tray in the event of bag leakage and is safety orange in color for easy identification as a biohazard containment system.
특징 및 장점
- Small bag holder is ideal for benchtop use
- Assembles in minutes and is permanent
- Dishwasher-safe; autoclavable at 121°C (250°F)
- Use F13192-0102 reusable, sanitary cover with medium and large Clavies Biohazard Bag Holders
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.