주요 문서
B8276
Sigma-Aldrich
Scienceware® biohazard disposal bags
W × H × thickness 25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in., red, pack of 200
동의어(들):
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.35
설명
Imprinted in black with biohazard symbol and precautions in English, Spanish, French, and German.
포장
pack of 200
제조업체/상표
Bel-Art F13164-2535
너비 × 높이 × 두께
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in.
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • The sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes.
  • Passed the ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)